missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17-epi-Testosterone, TRC

Artikelnummer. 30411651
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30411651

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT1550055MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Epitestosterone
CAS 481-30-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H28 O2
Menge 5 mg
Synonym 17alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone Imp. C (EP), Androst-4-en-3-one','17-hydroxy-','(17α)-, Androst-4-en-3-one','17α-hydroxy- (8CI), (17α)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Epitestosterone, 17α-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17α-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17α-Testosterone, 17α-cis-Testosterone, 4-Androstene-17α-ol-3-one, Androst-4-en-17α-ol-3-one, Epitestosterone, Isotestosterone, NSC 26499, Testosterone','cis-, cis-Testosterone, epi-Testosterone
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
Formelmasse 288.2089
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt