Learn More
2,3,5-Trimethylpyrazine-d10, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Trimethylpyrazine-d10 |
| Summenformel | C7 D10 N2 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D |
| SMILES | [2H]c1nc(c(nc1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2-deuterio-3,5,6-tris(trideuteriomethyl)pyrazine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.229 |
| Formelmasse | 132.147 |