missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Amino-3-((4-((3-methoxy-3-oxopropyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid Methyl Ester, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Amino-3-((4-((3-methoxy-3-oxopropyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid Methyl Ester |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(4-Amino-3-((4-((3-methoxy-3-oxopropyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H25 N5 O6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-19(28)9-11-24-21(30)14-3-6-16(7-4-14)26-27-18-13-15(5-8-17(18)23)22(31)25-12-10-20(29)33-2/h3-8,13H,9-12,23H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,31)/b27-26+ |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | COC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(ccc2N)C(=O)NCCC(=O)OC |
| IUPAC-Name | methyl 3-[[4-[[2-amino-5-[(3-methoxy-3-oxopropyl)carbamoyl]phenyl]diazenyl]benzoyl]amino]propanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekulargewicht (g/mol) | 455.464 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur