missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bazedoxifene, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470708 5 mg 5 Milligramm
16488268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0031

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bazedoxifene
CAS 198481-32-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H34N2O3
Menge 5 mg
Synonym TSE-424
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C51
Molekulargewicht (g/mol) 470.6
Formelmasse 470.6
Reinheit (%) 98.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.