missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone-d8, TRC
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone-d8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C12H2D8O4S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4,4'-sulfonylbisphenol-d8, 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene]-d8, 4,4'-Bisphenol S-d8, 4,4'-Dihydroxydiphenyl Sulfone, 4,4'-Sulfonylbis[phenol]-d8, 4,4'-Sulfonyldiphenol-d8, 4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol-d8, 4-Hydroxyphenyl Sulfone-d8, BPS 1-d8, BPS-H-d8, BPS-N-d8, BPS-P-d8, BS 3-d8, BS 3 (phenol)-d8, BS-PN-d8, Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone-d8, Bis(p-hydroxyphenyl) Sulfone-d8, Bisphenol S-d8, D 8, Diphone A-d8, Diphone C-d8, Diphone D-d8, Dynamar FC 5166-d8, Ex 1B-d8, NSC 683541-d8, NSC 8712-d8, p,p'-Dihydroxydiphenyl Sulfone-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | O=S(C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H])(C2=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C2[2H])=O |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.32 |
| Reinheit (%) | >95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur