Learn More
Tripelennamine-d4 Hydrochloride, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tripelennamine-d4 Hydrochloride |
| Summenformel | C16 D4 H17 N3 . H Cl |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | N1,N1-Dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine-d4 Hydrochloride, 2-[Benzyl[2-(dimethylamino)ethyl-d4]amino]pyridine Monohydrochloride, Azaron-d4, Dehistin-d4 Monohydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine-d4 Hydrochloride, NIH 10186-d4, PBZ-d4, Piristin-d4, Pyribenzamine-d4 Hydrochloride, Pyribenzamine-d4 Monohydrochloride, Pyrinamine-d4, ReCovr-d4, Stanzamine-d4, Tripelennamine-d4 Monohydrochloride, Vetibenzamine-d4, Vetobenzamina-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H/i12D2,13D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])N(Cc1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-Name | N-benzyl-1,1,2,2-tetradeuterio-N',N'-dimethyl-N-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.844 |
| Formelmasse | 295.175 |