missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt (>90%), TRC

Artikelnummer. 30452507
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30452507

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV0976705MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 Na O6 S
Synonym 3-Methoxy-4-(sulfooxy)-benzeneethanol Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O6S.Na/c1-14-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)15-16(11,12)13;/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES COc1cc(CCO)ccc1OS(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-Name [4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenoxy]sulfonyloxysodium
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 270.235
Menge 5 mg
Formelmasse 270.017
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt