Learn More
Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide-13C3,15N, TRC
Artikelnummer. 30454884
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30454884 5 mg 5 Milligramm
30450507 1 mg 1 Milligramm
30450075 2.5 mg 2.50 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 30454884
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV3144025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide-13C3,15N
Summenformel 13C3 C43 H61 15N N4 O8
Menge 5 mg
Synonym Vindesine HPA-13C3,15N, (3S,5S,7S,9S)-Methyl 5-Ethyl-9-((3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-5-((3-hydroxypropyl)carbamoyl)-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl)-5-hydroxy-2,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-1H-3,7-methano[1]azacycloundecino[5,4-b]indole-9-carboxylate-13C3,15N
InChI-Formel InChI=1S/C46H61N5O8/c1-6-42(56)24-28-25-45(41(55)59-5,36-30(14-19-50(26-28)27-42)29-12-8-9-13-33(29)48-36)32-22-31-34(23-35(32)58-4)49(3)38-44(31)16-20-51-18-10-15-43(7-2,37(44)51)39(53)46(38,57)40(54)47-17-11-21-52/h8-10,12-13,15,22-23,28,37-39,48,52-53,56-57H,6-7,11,14,16-21,24-27H2,1-5H3,(H,47,54)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+/m1/s1/i11+1,17+1,21+1,47+1
SMILES CC[C@]1(O)C[C@H]2C[N@](CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2]O)C1
IUPAC-Name methyl (1S,13S,15S,17S)-17-ethyl-13-[(1R,9R,10S,11R,12R,19R)-12-ethyl-10,11-dihydroxy-10-(3-hydroxy(1,2,3-13C3)propylcarbamoyl)-5-methoxy-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.01,9.02,7.016,19]nonadeca-2,4,6,13-tetraen-4-yl]-17-hydroxy-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.04,12.05,10]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraene-13-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 815.977
Formelmasse 815.459
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.