missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vonoprazan Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30454778
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30454778

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV7670135MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vonoprazan Fumarate
CAS 881681-01-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H16 F N3 O2 S . C4 H4 O4
Menge 5 mg
Synonym 1H-Pyrrole-3-methanamine','5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-','(2E)-2-butenedioate (1:1), 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine (2E)-2-butenedioate (1:1), TAK 438, TAK 438 monofumarate, Takecab, Vocinti, Vonoprazan fumarate, 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine fumarate, 1-[5-(2-Fluorophenyl)-1-[(pyridin-3-yl)sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl]-N-methylmethanamine fumarate, 1H-Pyrrole-3-methanamine','5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-','(2E)-2-butenedioate (1:1), 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine (2E)-2-butenedioate (1:1), TAK 438, TAK 438 monofumarate, Takecab, Voci
InChI-Formel InChI=1S/C17H16FN3O2S.C4H4O4/c1-19-10-13-9-17(15-6-2-3-7-16(15)18)21(12-13)24(22,23)14-5-4-8-20-11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11-12,19H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMILES CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-but-2-enedioic acid;1-[5-(2-fluorophenyl)-1-pyridin-3-ylsulfonylpyrrol-3-yl]-N-methylmethanamine
Molekulargewicht (g/mol) 461.463
Formelmasse 461.106
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt