Learn More
Xanthorrhizol (Technical grade), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xanthorrhizol |
| CAS | 30199-26-9 |
| Summenformel | C15 H22 O |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)6-5-7-12(3)14-9-8-13(4)15(16)10-14/h6,8-10,12,16H,5,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 2-methyl-5-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.33 |
| Formelmasse | 218.1671 |