Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte 5 ml-Messpipette der Klasse A
Click to view available options
:
5 ml-Pipette
Beschreibung
- Klasse A
- USP-zertifiziert
- Mit datierter Chargenzertifizierung
- Volumenkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Toleranz | 0,01 |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Länge (metrisch) | 400 mm |