Learn More
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-on (D-Isoascorbinsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17957164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957164 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17957164 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0166.100100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-on (D-Isoascorbinsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoascorbic Acid
CAS 89-65-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isoascorbic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H8 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-Name (2R)-2-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Menge 100 mg
Formelmasse 176,0321 g/mol