missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC

Artikelnummer. 30428617
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428617 5 g 5 Gramm
30417184 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2939705G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2857-75-2
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Synonym (R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
IUPAC-Name (5R)-5-methyloxan-2-one
SMILES C[C@@H]1CCC(=O)OC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Formelmasse 114.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.