Learn More
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30457514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457514 4 x 25 mg -
30050087 25 mg 25 Milligramm
18053280 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457514 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0265.0600254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 230.27
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 230,1168 g/mol