missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(5S,6S)-6-((S)-1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)ethoxy)-5-(4-fluorphenyl)morpholin-3-on, TRC

Artikelnummer. 30336500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336500 0.5 mg 0.50 Milligramm
30342274 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30336500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6576250.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (5S,6S)-6-((S)-1-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-5-(4-fluorophenyl)morpholin-3-one
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (5S,6S)-6-((S)-1-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-5-(4-fluorophenyl)morpholin-3-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H16 F7 N O3
Synonym Isomer-Aprepitant-M3
InChI-Formel InChI=1S/C20H16F7NO3/c1-10(12-6-13(19(22,23)24)8-14(7-12)20(25,26)27)31-18-17(28-16(29)9-30-18)11-2-4-15(21)5-3-11/h2-8,10,17-18H,9H2,1H3,(H,28,29)/t10-,17-,18-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES C[C@H](O[C@@H]1OCC(=O)N[C@H]1c2ccc(F)cc2)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name (5S,6S)-6-[(1S)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorphenyl)morpholin-3-on
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 451.335
Menge 0.5 mg
Formelmasse 451.102
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.