Learn More
6-(1,4-Diazepan-1yl)Nicotinonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10061702
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10061702 1 g 1 Gramm
10096414 5 g 5 Gramm
10694015 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10061702
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB07871DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 683274-59-1
Summenformel C11H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 202.261
MDL-Nummer MFCD01567269
InChI-Schlüssel AWTOGESBXYCVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, maybridge4_004605, 6-1,4-diazepan-1yl nicotinonitrile, 6-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl-3-pyridinecarbonitrile, 6-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2747101
IUPAC-Name 6-(1,4-Diazepan-1-yl)pyridin-3-carbonitril
SMILES C1CNCCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%