Learn More
6-(1H-Pyrazol-1-yl)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497017 250 mg 250 Milligramm
15487017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34104.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 253315-22-9 | C9H7N3O2 | 189.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253315-22-9
Summenformel C9H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00140749
InChI-Schlüssel QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
PubChem CID 2763614
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 272°C to 274°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-carbonsäure
Formelmasse 189.2
Reinheit (%) 97%