Learn More
6-(2,2,2-Trifluorethoxy)-nicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 221.13 |
| Reinheit (%) | 95% |