Learn More
6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5(2H,4H)-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 30051287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051287 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051287 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0922.04
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5(2H,4H)-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
CAS 661463-79-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H5 Cl2 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lamotrigine Imp. D (EP), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16)
SMILES Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-2H-1,2,4-Triazin-3,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 258.06
Menge 50 mg
Formelmasse 256.9759 g/mol