Learn More
6-(3-Chlorpropylamino)-1,3-Dimethyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion, TRC
Artikelnummer. 30134561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134561 10 g 10 Gramm
30012390 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37980010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34654-81-4
Summenformel C9H14ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
Synonym 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
IUPAC-Name 6-(3-Chlorpropylamino)-1,3-Dimethylpyrimidin-2,4-Dion
SMILES CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Formelmasse 231.0775