Learn More
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-chroman, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10441144 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10225274 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32839CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1002727-88-9
Summenformel C15H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.14
MDL-Nummer MFCD12028565
InChI-Schlüssel NDSHAELUPJMEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chroman-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chroman, 2-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, chroman-6-boronic acid, pinacol ester, amtb667, chroman-6-boronic acid pinacol ester, chroman-6-ylboronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-boronic acid, pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-chromene
PubChem CID 43811034
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydro-2H-Chromen-6-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 260.14
Reinheit (%) 97%