Learn More
6-(4-Boc-1-piperazinyl)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469260 1 g 1 Gramm
11459260 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50145.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496786-98-2
Summenformel C20H32BN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 389.30
MDL-Nummer MFCD04039875
InChI-Schlüssel JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 6-4-boc-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217947
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Boc-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 389.31
Reinheit (%) 99%