Learn More
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-nicotinsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3174912
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10219442
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC43901CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 201809-22-5
Summenformel C15H21N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 307.35
MDL-Nummer MFCD06245543
InChI-Schlüssel PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2771823
IUPAC-Name 6-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperazin-1-yl]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 307.35
Reinheit (%) 97%