Learn More
6(5H)-phenanthridinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470648 5 g 5 Gramm
11460648 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25187.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1015-89-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
6(5H)-Phenanthridinone is used as a probe into the role of PARP in cellular response to irradiation. Treatment of cells with 6(5H)-Phenanthridinone and various DNA-damaging agents showed a resistance to apoptosis. It acts as a reactant in the synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides, oxidative coupling with diphenylacetylene, direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides. It is used as HIV-1 integrase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6(5 H)-Phenanthridinon wird als Sonde zur Rolle von PARP bei der zellulären Reaktion auf Bestrahlung verwendet. Die Behandlung von Zellen mit 6(5H)-Phenanthridinon und verschiedenen DNA-schädlichen Wirkstoffen zeigte eine Resistenz gegen Apoptose. Es wirkt als Reaktionsmittel bei der Synthese von 5,6-Dihydrophenanthridinsulfonamiden, der oxidativen Kopplung mit Diphenylacetylen und der direkten Kupferacetat-katalysierten N-Cyclopropylierung zyklischer Amide. Es wird als HIV-1Integrase-Inhibitor eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (5 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1015-89-0
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00004988
InChI-Schlüssel RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6 5h-phenanthridinone, phenanthridin-6 5h-one, 6-phenanthridinol, phenanthridone, 6-5h-phenanthridinone, 6-phenanthridone, 6-phenanthridinone, 6 5h-phenanthridone, phenanthridin-6-ol, phenantridone
PubChem CID 1853
ChEBI CHEBI:75292
IUPAC-Name 5H-Phenanthridin-6-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6(5H)-Phenanthridinone
Schmelzpunkt 288°C to 294°C
Menge 5 g
Beilstein 140641
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (5mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 96%