Learn More
6-[6-(Carboxyamino)Hexanamido]-Hexansäure-N-Benzylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30011720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011720 500 mg 500 Milligramm
30005662 1 g 1 Gramm
30010291 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177788500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25580-88-5
Summenformel C21 H32 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 392.489
Synonym 6-[[1-Oxo-6-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]hexyl]amino]-hexanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl 6-[6-(Phenylmethoxycarbonylamino)Hexanoylamino]hexanoat
SMILES COC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexanoic Acid N-Benzyl Methyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H32N2O5/c1-27-20(25)14-8-4-9-15-22-19(24)13-7-3-10-16-23-21(26)28-17-18-11-5-2-6-12-18/h2,5-6,11-12H,3-4,7-10,13-17H2,1H3,(H,22,24)(H,23,26)
Formelmasse 392.231