Learn More
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo-[3.1.0]-hexan-2,4-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057331
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15460107 25 g 25 Gramm
15470107 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15460107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66892.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67911-21-1 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67911-21-1
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD09751198
InChI-Schlüssel QKAHKEDLPBJLFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10374536
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-3-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-Dion
SMILES CC1(C2C1C(=O)OC2=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 137°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 117391
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 6,6-dimethyl-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, caronic anhydride, 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 6,6-dimethyl, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, ksc626s3r, 6,6-dimethyl-3-oxabicyclo 3.1.0 hex-2,4-dione, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropane dicarboxylic anhydride, 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione,6,6-dimethyl, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic acid anhydride, 2r,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride form
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest