Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dion, TRC
Artikelnummer. 30377897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377897 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47141510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Summenformel C8H10O4
Menge 10 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-5,7-Dioxaspiro[2.5]Octan-4,8-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
Formelmasse 170.0579