Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro-[2.5]-octan-4,8-dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308336
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11308336
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15571.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5617-70-9
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
MDL-Nummer MFCD00042796
InChI-Schlüssel AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, cycl-isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, 6,6-dimethyl, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione,6,6-dimethyl, 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2,5 octane-4,8-dione, acmc-1az6b, isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, cyclic isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
PubChem CID 79720
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-5,7-Dioxaspiro[2.5]Octan-4,8-Dion
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Menge 1 g
Beilstein 1241835
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 99%