Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro-[2.5]-octan-4,8-dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione |
| Schmelzpunkt | 63°C to 66°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1241835 |
| Formelmasse | 170.17 |
| Reinheit (%) | 99% |