Learn More
6,6'-Methylenbis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol), TRC
Artikelnummer. 30467230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467230 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM304448500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
CAS 88-24-4
Summenformel C25 H36 O2
Menge 500 mg
Synonym Phenol','2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-4-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-t-butylphenol), 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol), 2,2'-Methylenebis[4-ethyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylidene bis-4-ethyl-6-tert-butylphenol), AO 425, AW 500, Agidol 7, Antage W 500, Antioxidant 425, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-ethylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, Chemanox 22, Cyanox 425, MEB, NS 5, NSC 7782, Nocrac NS 5, Nonflex EBP, Plastanox 425, Swanox 425, Yoshinox 425
InChI-Formel InChI=1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
SMILES CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-6-[(3-tert-Butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methyl]-4-ethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 368.55
Formelmasse 368.2715
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.