Learn More
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazol-3-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505554
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10505554 250 mg 250 Milligramm
10357223 1 g 1 Gramm
10461124 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10505554
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07745CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 36729-27-8
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD00458819
InChI-Schlüssel OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
IUPAC-Name 6,7,8,9-Tetrahydro-5C-Carbazol-3-Carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%