Få mere at vide
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazol-3-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkode p-3830123
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Produktkode Menge unitSize
10505554 250 mg 250 Milligramm
10357223 1 g 1 Gramm
10461124 10 g 10 Gramm
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10505554
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge MO07745CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 36729-27-8
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD00458819
InChI-Schlüssel OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
IUPAC-Name 6,7,8,9-Tetrahydro-5C-Carbazol-3-Carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.