Learn More
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo[3,4-b]pyridin-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15234794 1 g Glasflasche 1 Gramm
15224794 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234794 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449900010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147740-02-1 | C7H8N2·2ClH | 193.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147740-02-1
Summenformel C7H8N2·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 193.08
InChI-Schlüssel FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
PubChem CID 23503616
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5H-pyrrol[3,4-b]Pyridin;Dihydrochlorid
SMILES C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.