Learn More
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456698 10 g 10 Gramm
15446698 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60220.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.211 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13414-95-4
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.211
MDL-Nummer MFCD00005861
InChI-Schlüssel GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5 H-1-Benzothiophen-4-on
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Siedepunkt 120°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5895
Menge 10 g
Beilstein 112276
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 98%