Learn More
6,7-Dihydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2-b]pyridin-8(5H)-on, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419005 250 mg 250 Milligramm
15409005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35321.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6,7-Dihydrocyclopenta[4,5]pyrrol[3,2-b]pyridin-8(5H)-on wird als Zwischenprodukt der organisch chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421263-65-1
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
MDL-Nummer MFCD22988925
InChI-Schlüssel AMETXLSIVXCORJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydrocyclopenta 4,5 pyrrolo 3,2-b pyridin-8 5h-one, 7,12-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraen-3-one
PubChem CID 73995189
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5H-Cyclopenta[2,3]pyrrolo[2,4-B]pyridin-8-on
SMILES O=C1CCC2=C1C1=NC=CC=C1N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2-b]pyridin-8(5H)-one
Farbe Grün
Menge 250 mg
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest