Learn More
6,7-Dihydroxy-4-Methylcumarin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473874 100 g 100 Gramm
11453874 5 g 5 Gramm
11463874 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473874 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11902.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529-84-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-84-0
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00006859
InChI-Schlüssel KVOJTUXGYQVLAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methylaesculetin, 4-methylesculetol, 4-methyl-6,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 6,7-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 6,7-dihydroxy-4-methyl, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-benzopyran-2-one
PubChem CID 5319502
IUPAC-Name 6,7-Dihydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C12)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 162550
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%