Learn More
6,7-Dihydroxy-4-methylcumarin, TRC
Artikelnummer. 30369331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369331 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47962310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Summenformel C10 H8 O4
Menge 10 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
IUPAC-Name 6,7-DiHydroxy-4-Methyl-Chromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Formelmasse 192.0423