Learn More
6,7-Dihydroxycoumarin, ≥ 98 %
Beschreibung
In the presence of esculetin and HA14-1 (sc-205911) expression of the death receptor 4 (DR4) has been observed to be upregulated and extracellular-regulated kinase (ERK) to be activated. Other studies suggest that esculetin upregulates death receptor 5 (DR5) protein expression, and enhances TRAIL-induced apoptosis. It also inhibits the activity of 12-LO (12-lipoxygenase), and decreases leukotriene biosynthesis during 5-LO inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In Gegenwart von Esculetin und HA14-1 (sc-205911)-Expression des Todesrezeptors 4 (DR4) wurde beobachtet, dass die hochregulierte und extrazellulär regulierte Kinase (ERK) aktiviert wird. Andere Studien deuten darauf hin, dass Esculetin den Todesrezeptor 5 (DR5) Proteinexpression hochreguliert und TRAIL-induzierte Apoptose verbessert. Hemmt auch die Aktivität von 12-LO (12-Lipoxygenase) und verringert die Leukotrien-Biosynthese während der 5-LO-Hemmung.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, verdünnten Alkalien mit blauer Fluoreszenz und Aceton. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich im Äther. Mäßig löslich in Eisessigsäure und heißem Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,7-Dihydroxycoumarin |
| Schmelzpunkt | ∼270°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 152788 |
| Merck Index | 14,3697 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,DMF,diluted alkalies with blue fluorescence,and acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ether. Moderately soluble in Glacial acetic acid,and hot ethanol. |
| Formelmasse | 178.15 |
| Reinheit (%) | ≥98% |