Learn More
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480637 5 g 5 Gramm
11490637 25 g 25 Gramm
11400647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22469.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2328-12-3
Summenformel C11H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.70
MDL-Nummer MFCD00012744
InChI-Schlüssel SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Menge 5 g
Beilstein 3634126
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin;Hydrochlorid
PubChem CID 6456035
Formelmasse 229.71
Reinheit (%) 97%