Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid Hydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 11916501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11916501 25 g Glasflasche -
10723251 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20232-39-7
Summenformel C11H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.69
MDL-Nummer MFCD11099370
InChI-Schlüssel PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 198,0 bis 202,0 °C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydroisochinolin;Hydrochlorid
Formelmasse 227.69
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver