Learn More
6,8-Dibromocumarin-3-Carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 11409686
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11409686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20222.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,8-Dibromocoumarin-3-carboxylic acid
CAS 3855-87-6
Schmelzpunkt 221°C to 224°C
Summenformel C10H3Br2O4
MDL-Nummer MFCD00173735
Menge 1 g
Synonym 6,8-dibromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6,8-dibromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20am0l, 3?,5?-dibromo-2?-hydroxyacetophenone, 6,8-dibromo-2-oxo-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dibromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-bis bromanyl-2-oxidanylidene-chromene-3-carboxylic acid
InChI-Schlüssel KJFIZDKBEUTEPR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC(Br)=C2OC1=O
IUPAC-Name 6,8-dibromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 346.94
PubChem CID 725495
Formelmasse 347.96
Reinheit (%) 97%