Learn More
6,8-Dichloro-2-oxo-2H-chromen-3-carbonsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10354702 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10354702 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB01254CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS 2199-86-2
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H4Cl2O4
MDL-Nummer MFCD00047641
Menge 250 mg
Synonym 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid
InChI-Schlüssel WJEHZKIVHXRVSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C2C=C(C(=O)OC2=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 6,8-Dichlor-2-oxochromen-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 259.038
PubChem CID 657910
Formelmasse 259.04
Reinheit (%) 95%