Learn More
6,9-Dichlor-2-methoxyacridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317645
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317645 25 g 25 Gramm
11307645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05913.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-38-4 | C14H9Cl2NO | 278.132 g/mol
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine is used to prepare 6-chloro-2-methoxy-acridin-9-ylamine by reacting with phenol and ammonium carbonate. It is used in the preparation of 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine, N'-(6-Chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamine and N,N'-bis-(6-chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexane-1,6-diamine. Further, it is involved in the preparation of 4-aminoquinoline and 9-aminoacridine derivatives by reaction with quinolizidinylalkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6,9-Dichlor-2-Methoxyacridin wird zur Herstellung von 6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-ylamin durch Reaktion mit Phenol und Ammoniumcarbonat verwendet. Wird bei der Herstellung von 9-amino-6-Chlor-2-Methoxyacridin, N′-(6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-yl)-heptylamin und N,N′-bis-(6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-yl)-Hexan-1,6-Diamin verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von 4-Aminochinolin und 9-Aminoacridinderivaten durch Reaktion mit Chinolizidinylalkylaminen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-38-4
Summenformel C14H9Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 278.132
MDL-Nummer MFCD00005028
InChI-Schlüssel RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym halocrin, 3,9-dichloro-7-methoxyacridine, halocrine, 6.9-dichloro-2-methoxyacridine, 2-methoxy-6,9-dichloroacridine, acridine,9-dichloro-2-methoxy, acridine, 6,9-dichloro-2-methoxy, bidd:gt0206, 6,9dichloro-2-methoxyacridine, 6,9-dichloro-2-methoxy-acridine
PubChem CID 66577
IUPAC-Name 6,9-Dichlor-2-Methoxyacridin
SMILES COC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)N=C2C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Menge 25 g
Beilstein 226309
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 278.14
Reinheit (%) 98%