Learn More
6-Alpha-D-Glucopyranosylmaltotriose-Tetradecaacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-a-D-Glucopyranosylmaltotriose Tetradecaacetate |
| CAS | 852311-55-8 |
| Summenformel | C52 H70 O35 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C52H70O35/c1-19(53)67-15-33-37(71-22(4)56)41(73-24(6)58)45(77-28(10)62)49(82-33)70-18-36-38(72-23(5)57)42(74-25(7)59)47(79-30(12)64)51(85-36)87-40-35(17-69-21(3)55)84-52(48(80-31(13)65)44(40)76-27(9)61)86-39-34(16-68-20(2)54)83-50(81-32(14)66)46(78-29(11)63)43(39)75-26(8)60/h33-52H,15-18H2,1-14H3/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45-,46-,47-,48-,49+,50?,51-,52-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-Diacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1255.09 |
| Formelmasse | 1254.3698 |