Learn More
6-Alpha-Methyl-Prednisolon, TRC
Artikelnummer. 30137136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137136 50 mg 50 Milligramm
30008067 1 g 1 Gramm
18072250 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32593450MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-43-2
Summenformel C22 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 374.47
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21β-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methylprednisolone, A-Methapred, Besonia, Dopomedrol, Duralone, M-Prednisol, Medesone, Medorol, Medralone, Medrate, Medrol, Medrone, Metastab, Methypred, Metilbetasone, Metilprednisolone, Metipred, Metrisone, Moderin, NSC 19987, Noretona, Prednol, Prednol L, Promacortine, SW 196788, Solimedrol, Suprametil, U 7532, Urbason, Urbasone, Urbazone, Wyacort, δ1-6α-Methylhydrocortisone
IUPAC-Name (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylprednisolone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formelmasse 374.2093
Reinheit (%) >95%