Learn More
6-Amino-1,3-Benzoxazol-2-(3h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682495 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10317494 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10682495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC75714CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 22876-17-1
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.137
MDL-Nummer MFCD00463899
InChI-Schlüssel STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
PubChem CID 826989
IUPAC-Name 6-Amino-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 95%