Learn More
6-Amino-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30309387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6100055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1-hexanol
CAS 4048-33-3
Summenformel C6H15NO
Menge 5 g
Synonym 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
SMILES NCCCCCCO
IUPAC-Name 6-Aminohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
Formelmasse 117.1154