Learn More
6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one |
| CAS | 105807-84-9 |
| Summenformel | C10H12N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O |
| IUPAC-Name | 6-Amino-2,2-Dimethyl-4H-1,4-Benzoxazin-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.21 |
| Formelmasse | 192.0899 |