Learn More
6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30313733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60493525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CAS 873-83-6
Summenformel C4 H5 N3 O2
Menge 25 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-, Uracil, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Aminopyrimidine-2,4-diol, 6-Aminouracil, NSC 15919, NSC 7367
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(O)nc(O)n1
IUPAC-Name 6-Aminopyrimidin-2,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Formelmasse 127.0382
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.