Learn More
6-Amino-2-methylbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479480
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11479480
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50319.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2941-62-0
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.226
MDL-Nummer MFCD00160076
InChI-Schlüssel HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
PubChem CID 762831
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Benzothiazol-6-Amin
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Menge 250 mg
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 99%